Få mere at vide
2,6-Dichloropyrazin, 98%
Beskrivelse
2,6-dichlorpyrazin anvendes til fremstilling af pyrazin og pyridinforbindelser som ATR-kinaseinhibitorer. Det bruges også til syntese af oxacalixarener indeholdende nitrogenheterocykler.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
2,6-dichlorpyrazin anvendes til fremstilling af pyrazin og pyridinforbindelser som ATR-kinaseinhibitorer. Det bruges også til syntese af oxacalixarener indeholdende nitrogenheterocykler.
Opløselighed Opløselig i ethanol og methanol
.
Bemærkninger
Opbevares på et køligt sted. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler og stærke syrer og baser.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,6-Dichloropyrazine |
| Smeltepunkt | 52 °C til 56 °C |
| Flammepunkt | >110 °C (230 °F) |
| Mængde | 5 g |
| Beilstein | 2439 |
| Opløselighedsinformation | Opløselig i ethanol og methanol. |
| Formel vægt | 148.98 |
| Procent renhed | 99% |