Få mere at vide
2,6-dichloropurin, TRC
Artikelnummer. 30387962
Skift visning
Mængde:
500 mg
Artikelnummer. Mængde
30387962 500 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30387962 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD435760500MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,6-Dichloropurine
CAS 5451-40-1
Molekylær formel C5 H2 Cl2 N4
Mængde 500 mg
Synonym 2,6-Dichloropurine
InChI formel InChI=1S/C5H2Cl2N4/c6-3-2-4(9-1-8-2)11-5(7)10-3/h1H,(H,8,9,10,11)
SMIL Clc1nc(Cl)c2nc[nH]c2n1
IUPAC navn 2,6-dichloro-9H-purin
Molekylvægt (g/mol) 189
Formel vægt 187.9657