Få mere at vide
2,6-Dichloropurin, Mikromol™
Beskrivelse
2,6-Dichloropurin
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,6-Dichloropurine |
| CAS | 5451-40-1 |
| Analyt- eller komponentnavne | 2,6-Dichloropurine |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Molekylær formel | C5 H2 Cl2 N4 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | 2,6-Dichloropurine |
| InChI formel | InChI=1S/C5H2Cl2N4/c6-3-2-4(9-1-8-2)11-5(7)10-3/h1H,(H,8,9,10,11) |
| SMIL | Clc1nc(Cl)c2nc[nH]c2n1 |
| IUPAC navn | 2,6-dichloro-9H-purin |
| Vis mere |