Få mere at vide
2,6-Dichloropurin, 97%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,6-Dichloropurine |
| Smeltepunkt | ∼184 °C til 186 °C (opdeling) |
| Mængde | 5 g |
| Beilstein | 9354 |
| Formel vægt | 189.01 |
| Procent renhed | 97% |