Få mere at vide
2,6-Dichloropurin, 97%
Artikelnummer. 11459197
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11459197 1 g 1g
11414060 250 mg 250mg
11469197 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11459197 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B21289.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 08-09-2026
CAS: 5451-40-1 | C5H2Cl2N4 | 189,00 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5451-40-1
Molekylær formel C5H2Cl2N4
Molekylvægt (g/mol) 189.00
MDL nummer MFCD00077725
InChI nøgle RMFWVOLULURGJI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,6-dichloropurine, 2,6-dichloro-9h-purine, 2,6-dichloro-1h-purine, 9h-purine, 2,6-dichloro, 2,6-dichloro purine, 2,6 dichloropurine, 2,6-dichioropurine, purine,6-dichloro, zlchem 226, 2,6-dichloro-purine
PubChem CID 5324412
IUPAC navn 2,6-dichlor-7H-purin
SMIL ClC1=NC(Cl)=C2NC=NC2=N1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,6-Dichloropurine
Smeltepunkt ∼184°C to 186°C (decomposition)
Mængde 1 g
Beilstein 9354
Formel vægt 189.01
Procent renhed 97%