Få mere at vide
2,6-Dichloropurine-9-Beta-D-riboside, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,6-Dichloropurine-9-beta-D-riboside |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H10Cl2N4O4/c11-7-4-8(15-10(12)14-7)16(2-13-4)9-6(19)5(18)3(1-17)20-9/h2-3,5-6,9,17-19H,1H2/t3-,5-,6-,9-/m1/s1 |
| Formel vægt | 320.0079 |