Få mere at vide
(2,6-Dichlorophenylthio) eddikesyre, 99%
Artikelnummer. 11419420
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11419420 1 g 1g
11429420 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11419420 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H50282.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 21248-45-3 | C8H5Cl2O2S | 236,09 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 21248-45-3
Molekylær formel C8H5Cl2O2S
Molekylvægt (g/mol) 236.09
MDL nummer MFCD00052108
InChI nøgle URNRRSJGOOTQBO-UHFFFAOYSA-M
Synonym 2,6-dichlorophenylthio acetic acid, 2-2,6-dichlorophenyl thio acetic acid, 2,6-dichlorophenyl thio acetic acid, 2,6-dichlorophenyl sulfanyl acetic acid, 2-2,6-dichlorophenyl sulfanylacetic acid, acmc-1cg2g, 2,6-dichlorothiophenoxyacetic acid, 2-2,6-dichlorophenylthio acetic acid, 2-2,6-dichlorophenyl sulfanyl acetic acid
PubChem CID 1810591
IUPAC navn 2-(2,6-dichlorphenyl)sulfanyleddikesyre
SMIL [O-]C(=O)CSC1=C(Cl)C=CC=C1Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (2,6-Dichlorophenylthio)acetic acid
Mængde 1 g
Formel vægt 237.11
Procent renhed 99%