Få mere at vide
2,6-dichlorphenylboronsyre, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10383032 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
500 mg
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
500mg
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10383032 500 mg Glasflaske 500mg
1 options
Artikelnummer. 10383032 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 359115000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-10-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2, 6-Dichlorophenylboronic acid
CAS 73852-17-2
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 153 °C til 154 °C
Farve Hvid
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 97,5% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C6H5BCl2O2
MDL nummer MFCD00064869
Mængde 500 mg
Synonym 2,6-dichlorobenzeneboronic acid, 2,6-dichlorophenyl boronic acid, 2,6-dichlorophenylboronicacid, 2,6-dichlorophenyl boranediol, boronic acid, 2,6-dichlorophenyl, pubchem7938, acmc-1bc3m, ksc489k8l, 2,6-dichloro-phenylboronic acid
InChI nøgle CXDPUSMFYPQXCV-UHFFFAOYSA-N
SMIL OB(O)C1=C(Cl)C=CC=C1Cl
IUPAC navn (2,6-dichlorphenyl)borsyre
Molekylvægt (g/mol) 190.81
PubChem CID 2734332
Formel vægt 190.82
Procent renhed 98%
Fysisk form Pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2,6-Dichlorophenylboronic acid
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.