Få mere at vide
2,6-dichlorphenylboronsyre, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10127982
Skift visning
Mængde:
250 mg
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
250mg
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10127982 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
1 options
Artikelnummer. 10127982 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. AC35911CB
Denne Thermo Scientific brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 73852-17-2
Molekylær formel C6H5BCl2O2
Molekylvægt (g/mol) 190.81
MDL nummer MFCD00064869
InChI nøgle CXDPUSMFYPQXCV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,6-dichlorobenzeneboronic acid, 2,6-dichlorophenyl boronic acid, 2,6-dichlorophenylboronicacid, 2,6-dichlorophenyl boranediol, boronic acid, 2,6-dichlorophenyl, pubchem7938, acmc-1bc3m, ksc489k8l, 2,6-dichloro-phenylboronic acid
PubChem CID 2734332
IUPAC navn (2,6-dichlorphenyl)borsyre
SMIL OB(O)C1=C(Cl)C=CC=C1Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2, 6-Dichlorophenylboronic acid
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Farve Hvid
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 190.82
Procent renhed ≥97.5%
Fysisk form Pulver