Få mere at vide
2,6-Dichlorophenylacetonitril, TRC
Artikelnummer. 30376143
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30376143 1 g
1 options
Artikelnummer. 30376143 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD4740381G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,6-Dichlorophenylacetonitrile
CAS 3215-64-3
Molekylær formel C8H5Cl2N
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C8H5Cl2N/c9-7-2-1-3-8(10)6(7)4-5-11/h1-3H,4H2
SMIL ClC1=CC=CC(Cl)=C1CC#N
IUPAC navn 2-(2,6-dichlorophenyl)acetonitril
Molekylvægt (g/mol) 186.04
Formel vægt 184.98