Få mere at vide
2,6-dichlorophenyleddikesyre, TRC
Artikelnummer. 30007507
Skift visning
Mængde:
10 g
25 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30007507 25 g
30005264 100 g
30005988 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30007507 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD43630525G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6575-24-2
Molekylær formel C8H6Cl2O2
Molekylvægt (g/mol) 205.04
Synonym 2,6-Dichlorobenzeneacetic Acid, 2-(2,6-Dichlorophenyl)Acetic Acid
SMIL OC(=O)Cc1c(Cl)cccc1Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,6-Dichlorophenylacetic Acid
Mængde 25 g
InChI formel InChI=1S/C8H6Cl2O2/c9-6-2-1-3-7(10)5(6)4-8(11)12/h1-3H,4H2,(H,11,12)
Formel vægt 203.9745