Få mere at vide
2,6-Dichlorophenyleddikesyre Methylester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,6-Dichlorophenylacetic Acid Methyl Ester |
| CAS | 54551-83-6 |
| Molekylær formel | C9 H8 Cl2 O2 |
| Mængde | 10 g |
| Synonym | 2,6-Dichloro-benzeneacetic Acid Methyl Ester, Methyl (2,6-Dichlorophenyl)acetate |
| InChI formel | InChI=1S/C9H8Cl2O2/c1-13-9(12)5-6-7(10)3-2-4-8(6)11/h2-4H,5H2,1H3 |
| SMIL | COC(=O)Cc1c(Cl)cccc1Cl |
| IUPAC navn | Methyl 2-(2,6-dichlorophenyl)acetat |
| Molekylvægt (g/mol) | 219.06 |
| Formel vægt | 217.9901 |