Få mere at vide
2,6-Dichlorophenyleddikesyre, 98 %
Artikelnummer. 11424060
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11424060 5 g 5g
11499287 25 g 25g
11409297 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11424060 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B21354.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-08-2026
CAS: 6575-24-2 | C8H6Cl2O2 | 205,034 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6575-24-2
Molekylær formel C8H6Cl2O2
Molekylvægt (g/mol) 205.034
MDL nummer MFCD00004320
InChI nøgle SFAILOOQFZNOAU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,6-dichlorophenylacetic acid, 2-2,6-dichlorophenyl acetic acid, 2,6-dichlorophenyl acetic acid, benzeneacetic acid, 2,6-dichloro, 2,6-dichloro benzeneacetic acid, 2,6-dichlorophenylaceticacid, unii-k8g025cx8w, 2,6-dichlorobenzeneaceticacid, 2cl
PubChem CID 81058
IUPAC navn 2-(2,6-dichlorphenyl)eddikesyre
SMIL C1=CC(=C(C(=C1)Cl)CC(=O)O)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,6-Dichlorophenylacetic acid
Smeltepunkt 158°C to 161°C
Mængde 5 g
Beilstein 1952744
Formel vægt 205.04
Procent renhed 98%