Få mere at vide
(2,6-Dichlorophenyl) metanamin, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (2,6-Dichlorophenyl)methanamine |
| Mængde | 2.5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C7H7Cl2N/c8-6-2-1-3-7(9)5(6)4-10/h1-3H,4,10H2 |
| Formel vægt | 174.9956 |