Få mere at vide
2,6-Dichlorophenyl isothiocyanat, 98+%
Artikelnummer. 11333306
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11333306 5 g 5g
11323306 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11333306 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L12672.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-11-2026
CAS: 6590-95-0 | C7H3Cl2NS | 204,07 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6590-95-0
Molekylær formel C7H3Cl2NS
Molekylvægt (g/mol) 204.07
MDL nummer MFCD00041056
InChI nøgle SUCGVQHNGIQXGD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,6-dichlorophenyl isothiocyanate, 2,6-dichlorophenylisothiocyanate, benzene, 1,3-dichloro-2-isothiocyanato, 1,3-dichloro-2-isothiocyanato-benzene, benzene,1,3-dichloro-2-isothiocyanato, c7h3c12ns, 2,6-dichlorobenzenisothiocyanate, 2,6-dichlorophenyl-isothiocyanate, 1,3-dichloro-2-thioisocyanato-benzene, 2,6-dichloro-1-isothiocyanato-benzene
PubChem CID 123239
IUPAC navn 1,3-dichlor-2-isothiocyanatobenzen
SMIL ClC1=CC=CC(Cl)=C1N=C=S
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,6-Dichlorophenyl isothiocyanate
Smeltepunkt 42 °C til 44 °C
Kogepunkt 122 °C til 124 °C (8 mmHg)
Lugt Irriterende
Mængde 5 g
FN nummer UN2923
Beilstein 639061
Følsomhed Fugtfølsom
Formel vægt 204.08
Procent renhed ≥98%
RUO– Kun brug til forskning
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.