Få mere at vide
2,6-Dichlorophenyl isothiocyanate, 98+%
Artikelnummer. 11323306
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11323306 1 g 1g
11333306 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11323306 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L12672.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 6590-95-0 | C7H3Cl2NS | 204.07 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6590-95-0
Molekylær formel C7H3Cl2NS
Molekylvægt (g/mol) 204.07
MDL nummer MFCD00041056
InChI nøgle SUCGVQHNGIQXGD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,6-dichlorophenyl isothiocyanate, 2,6-dichlorophenylisothiocyanate, benzene, 1,3-dichloro-2-isothiocyanato, 1,3-dichloro-2-isothiocyanato-benzene, benzene,1,3-dichloro-2-isothiocyanato, c7h3c12ns, 2,6-dichlorobenzenisothiocyanate, 2,6-dichlorophenyl-isothiocyanate, 1,3-dichloro-2-thioisocyanato-benzene, 2,6-dichloro-1-isothiocyanato-benzene
PubChem CID 123239
IUPAC navn 1,3-dichlor-2-isothiocyanatobenzen
SMIL ClC1=CC=CC(Cl)=C1N=C=S
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,6-Dichlorophenyl isothiocyanate
Smeltepunkt 42°C to 44°C
Kogepunkt 122°C to 124°C (8 mmHg)
Lugt Irritating
Mængde 1 g
FN nummer UN2923
Beilstein 639061
Følsomhed Moisture sensitive
Formel vægt 204.08
Procent renhed ≥98%