Få mere at vide
2,6-dichlorphenylisocyanat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11338425
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11338425 1 g 1g
11348425 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11338425 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L10421.03
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 39920-37-1 | C7H3Cl2NO | 188.007 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 39920-37-1
Molekylær formel C7H3Cl2NO
Molekylvægt (g/mol) 188.007
MDL nummer MFCD00002003
InChI nøgle HMVKMAMIRAVXAN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,6-dichlorophenyl isocyanate, benzene, 1,3-dichloro-2-isocyanato, 2,6-dichlorophenylisocyanate, isocyanic acid 2,6-dichlorophenyl ester, pubchem23916, acmc-1ailv, 2,6 dichlorophenylisocyanate, 2,6-dichlorobenzenisocyanate, 2,6dichlorophenyl isocyanate, 1,3-dichloro-2-isocyanato-benzene
PubChem CID 604537
IUPAC navn 1,3-dichlor-2-isocyanatobenzen
SMIL C1=CC(=C(C(=C1)Cl)N=C=O)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,6-Dichlorophenyl isocyanate
Smeltepunkt 42°C to 46°C
Kogepunkt 101°C (5 mmHg)
Flammepunkt 76°C (168°F)
Mængde 1 g
FN nummer UN2250
Beilstein 608323
Formel vægt 188.01
Procent renhed 98%