Få mere at vide
(2,6-Dichlorophenyl)acetic-alpha,alpha-d2 Acid, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,6-Dichlorophenylacetic Acid-D2 (acetic-D2) |
| CAS | 1219803-63-0 |
| Molekylær formel | C8 D2 H4 Cl2 O2 |
| Mængde | 0.5 g |
| Synonym | Benzeneacetic-α,α-d2 acid, 2,6-dichloro- (ACI), 2,6-Dichlorobenzeneacetic-α,α-d2 acid (ACI), (2,6-Dichlorophenyl)acetic-α,α-d2 Acid, 2,6-Dichlorophenylacetic-d2 Acid, 2,6-Dichlorophenylacetic Acid-D2 (acetic-D2) |
| InChI formel | InChI=1 S/C8H6Cl2O2/c9-6-2-1-3-7(10)5(6)4-8(11)12/h1-3 H,4H2,(H,11,12)/i4D2 |
| SMIL | [2 H]C([2 H])(C(=O)O)c1c(Cl)cccc1Cl |
| IUPAC navn | 2,2-dideuterio-2-(2,6-dichlorophenyl)acetic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 207.0504 |
| Formel vægt | 205.987 g/mol |
| Vis mere |