Få mere at vide
2,6-Dichlorphenolindophenol (teknisk kvalitet), TRC
Artikelnummer. 30350309
Skift visning
Mængde:
100 mg
500 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30350309 500 mg
30351090 1 g
30366845 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30350309 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC177310500MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 956-48-9
Molekylær formel C12H7Cl2NO2
Molekylvægt (g/mol) 268.1
Synonym 2,5-Cyclohexadien-1-one, 2,6-dichloro-4-[(4-hydroxyphenyl)imino]-, ndophenol, 2,6-dichloro- (8CI), 2,6-Dichloro-4-[(4-hydroxyphenyl)imino]-2,5-cyclohexadien-1-one, 2,6-Dichloroindophenol, DCIP, DCPIP, DPIP, Dichloroindophenol, Dichlorophenolindophenol, Dichlorophenylindophenol, Indochlorophenol, Tillmans Reagent, p-Hydroxyphenyl-2,6-dichloro-p-benzoquinoneimine
IUPAC navn 2,6-diclor-4-(4-hydroxyphenyl)iminocyclohexa-2,5-dien-1-one
SMIL Oc1ccc(cc1)N=C2C=C(Cl)C(=O)C(=C2)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,6-Dichlorophenolindophenol (Technical Grade)
Mængde 500 mg
InChI formel InChI=1S/C12H7Cl2NO2/c13-10-5-8(6-11(14)12(10)17)15-7-1-3-9(16)4-2-7/h1-6,16H
Formel vægt 266.9854