Få mere at vide
2,6-Dichlorophenolindophenol Sodium Salt Hydrate, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15613910 Shop alle Honeywell Fluka produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Emballage:
Glass Bottle
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
15613910 5 g Glass Bottle 5g
15603910 25 g Glass Bottle 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15613910 Leverandør Honeywell-Fluka Leverandørnr. 331255G
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Redox indicator
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell now delivers Fluka™ premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 620-45-1
Molekylær formel C12H6Cl2NNaO2
Molekylvægt (g/mol) 290.07
MDL nummer MFCD00150014
InChI nøgle FHLDWQLHDYCXKI-UHFFFAOYSA-M
PubChem CID 23697355
ChEBI CHEBI:948
SMIL [Na+].[O-]C1=C(Cl)C=C(C=C1Cl)N=C1C=CC(=O)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,6-Dichlorophenolindophenol Sodium Salt Hydrate
Smeltepunkt >300°C
FN nummer NONH for all modes of transport
Beilstein 3641229
IUPAC navn sodium;4-[(3,5-dichloro-4-oxocyclohexa-2,5-dien-1-ylidene)amino]phenolate
Formel vægt 290.08g/mol (anhydrous basis)
Tab ved tørring ≤14% (120°C)
Lugt Odourless
Emballage Glass Bottle
Farve Green
Mængde 5 g
Fysisk form Powder