Få mere at vide
2,6-dichlorphenol, Mikromol™
Artikelnummer. 17923666
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
17923666 100 mg
1 options
Artikelnummer. 17923666 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM3572.040100
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
2,6-dichlorphenol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,6-Dichlorophenol
CAS 87-65-0
Analyt- eller komponentnavne 2,6-Dichlorophenol
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C6 H4 Cl2 O
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 2,6-Dichlorophenol, NSC 60647, Phloroglucinol Impurity I
InChI formel InChI=1S/C6H4Cl2O/c7-4-2-1-3-5(8)6(4)9/h1-3,9H
SMIL Oc1c(Cl)cccc1Cl
IUPAC navn 2,6-dichlorphenol
Molekylvægt (g/mol) 163
Mængde 100 mg
Formel vægt 161.9639 g/mol