Få mere at vide
2,6-dichlorphenol, Mikromol™
Beskrivelse
2,6-dichlorphenol
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,6-Dichlorophenol |
| CAS | 87-65-0 |
| Analyt- eller komponentnavne | 2,6-Dichlorophenol |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C6 H4 Cl2 O |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | 2,6-Dichlorophenol, NSC 60647, Phloroglucinol Impurity I |
| InChI formel | InChI=1S/C6H4Cl2O/c7-4-2-1-3-5(8)6(4)9/h1-3,9H |
| SMIL | Oc1c(Cl)cccc1Cl |
| IUPAC navn | 2,6-dichlorphenol |
| Vis mere |