Få mere at vide
2,6-dichlorphenol, 99%
Artikelnummer. 10192470 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
1 kg
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
1kg
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10192470 100 g Glasflaske 100g
10040880 25 g Glasflaske 25g
10539240 1 kg Glasflaske 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10192470 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 113591000
Request Bulk or Custom Format
CAS: 87-65-0 | C6H4Cl2O | 163,00 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 87-65-0
Molekylær formel C6H4Cl2O
Molekylvægt (g/mol) 163.00
MDL nummer MFCD00002176
InChI nøgle HOLHYSJJBXSLMV-UHFFFAOYSA-N
Synonym phenol, 2,6-dichloro, 2,6-dichlorfenol, 2,6-dichlorphenol, rcra waste number u082, 2,6-dichloro-phenol, 2,6-dichlorfenol czech, unii-q7e9k52w7e, 2,6 dichlorophenol, ccris 2511, 2,6-dcp
PubChem CID 6899
ChEBI CHEBI:28457
IUPAC navn 2,6-dichlorphenol
SMIL OC1=C(Cl)C=CC=C1Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2, 6-Dichlorophenol
Navn note 99%
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 65.0°C to 68.0°C
Farve Hvid til gul
Kogepunkt 218.0°C to 220.0°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel Cl2C6H3OH
Mængde 100 g
Beilstein 06, 190
Merck Index 15, 3083
Opløselighedsinformation Solubility in water: 1.9g/L (25°C). Other solubilities: soluble in petroleum ether,benzene,diethyl ether,and ethanol
Formel vægt 163
Procent renhed 99%
Fysisk form Krystallinsk pulver eller krystaller
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2,6-Dichlorophenol
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1C
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.