Få mere at vide
2,6-Dichlorophenol, 99%
Artikelnummer. p-7021889
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11437037
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A14411.14
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 87-65-0 | C6H4Cl2O | 163.00 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 87-65-0
Molekylær formel C6H4Cl2O
Molekylvægt (g/mol) 163.00
MDL nummer MFCD00002176
InChI nøgle HOLHYSJJBXSLMV-UHFFFAOYSA-N
Synonym phenol, 2,6-dichloro, 2,6-dichlorfenol, 2,6-dichlorphenol, rcra waste number u082, 2,6-dichloro-phenol, 2,6-dichlorfenol czech, unii-q7e9k52w7e, 2,6 dichlorophenol, ccris 2511, 2,6-dcp
PubChem CID 6899
ChEBI CHEBI:28457
IUPAC navn 2,6-dichlorophenol
SMIL OC1=C(Cl)C=CC=C1Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,6-Dichlorophenol
Smeltepunkt 65°C to 68°C
Kogepunkt 218°C to 220°C
Lugt Phenol-like
Mængde 25 g
FN nummer UN2020
Beilstein 1447806
Merck Index 14,3073
Formel vægt 163
Procent renhed 99%