missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

2,6-Dichloronicotinyl Chloride, TRC

Artikelnummer. 30376982
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30376982 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30376982 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD4355205G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 2,6-Dichloronicotinyl Chloride
CAS 58584-83-1
Molekylær formel C6H2Cl3NO
Mængde 5 g
Synonym 2,6-Dichloronicotinoyl Chloride, 2,6-Dichloropyridine-3-carbonyl Chloride
InChI formel InChI=1S/C6H2Cl3NO/c7-4-2-1-3(6(9)11)5(8)10-4/h1-2H
SMIL ClC(=O)c1ccc(Cl)nc1Cl
IUPAC navn 2,6-dichloropyridine-3-carbonyl chloride
Molekylvægt (g/mol) 210.45
Formel vægt 208.9202
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.