Få mere at vide
2,6-Dichloronicotinyl Chloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,6-Dichloronicotinyl Chloride |
| CAS | 58584-83-1 |
| Molekylær formel | C6H2Cl3NO |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | 2,6-Dichloronicotinoyl Chloride, 2,6-Dichloropyridine-3-carbonyl Chloride |
| InChI formel | InChI=1S/C6H2Cl3NO/c7-4-2-1-3(6(9)11)5(8)10-4/h1-2H |
| SMIL | ClC(=O)c1ccc(Cl)nc1Cl |
| IUPAC navn | 2,6-dichloropyridine-3-carbonyl chloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 210.45 |
| Formel vægt | 208.9202 |