Få mere at vide
2,6-dichlornikotinsyre, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11314386
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11314386 1 g 1g
11324386 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11314386 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L20002.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 38496-18-3 | C6H3Cl2NO2 | 191.995 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 38496-18-3
Molekylær formel C6H3Cl2NO2
Molekylvægt (g/mol) 191.995
MDL nummer MFCD00075583
InChI nøgle AJPKQSSFYHPYMH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,6-dichloronicotinic acid, 2,6-dichloro-nicotinic acid, 2,6-dichloro-3-pyridinecarboxylic acid, dichloronicotinic acid, 2,6-dichloronicotininc acid, 3-pyridinecarboxylic acid, 2,6-dichloro, 2,6-dichloronicotinincacid, pubchem1225, 2,6-dichlornicotinsaure, acmc-209j0g
PubChem CID 854047
IUPAC navn 2,6-dichlorpyridin-3-carboxylsyre
SMIL C1=CC(=NC(=C1C(=O)O)Cl)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,6-Dichloronicotinic acid
Smeltepunkt 146°C to 151°C
Mængde 1 g
Beilstein 136114
Formel vægt 192
Procent renhed 97%