Få mere at vide
2,6-Dichloronaphthalene, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,6-Dichloronaphthalene |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C10H6Cl2/c11-9-3-1-7-5-10(12)4-2-8(7)6-9/h1-6H |
| Formel vægt | 195.9847 |