Få mere at vide
2,6-Dichloroindophenol, sodium salt hydrate, 95%
Artikelnummer. 11985591 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
1 g
10 g
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
10g
1g
25g
Artikelnummer. 11985591
Brand: Thermo Scientific Acros 152871000
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 1266615-56-8 | C12H6Cl2NNaO2 | 290.07 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1266615-56-8
Molekylær formel C12H6Cl2NNaO2
Molekylvægt (g/mol) 290.07
MDL nummer MFCD00150014
InChI nøgle CVSUAFOWIXUYQA-UHFFFAOYSA-M
Synonym Tillman's reagent hydrate
PubChem CID 23696612
SMIL [Na+].[O-]C1=CC=C(C=C1)N=C1C=C(Cl)C(=O)C(Cl)=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2, 6-Dichloroindophenol, sodium salt hydrate
Analyseprocentområde 98+%
Opløselighedsinformation Solubility in water: soluble. Other solubilities: freely soluble in alcohol
Infrarødt spektrum Authentic
IUPAC navn natrium;4-[(3,5-dichlor-4-oxocyclohexa-2,5-dien-1-yliden)amino]phenolat;dihydrat
Formel vægt 290.07
Tab ved tørring 14% max. (1 g, 120°C)
Procent renhed ≥98%
Emballage Glasflaske
Egnethed For determination of ascorbic acid: Passes Test
Farve Mørkegrøn
Mængde 100 g
Fysisk form Pulver