Få mere at vide
2,6-Dichlorindophenol, natriumsalthydrat, 95%
Artikelnummer. 10636932 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
10g
1g
25g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10636932 10 g Glasflaske 10g
10051830 1 g Glasflaske 1g
10746161 25 g Glasflaske 25g
11985591 100 g Glasflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10636932 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 152870100
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1266615-56-8 | C12H6Cl2NNaO2 | 290,07 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1266615-56-8
Molekylær formel C12H6Cl2NNaO2
Molekylvægt (g/mol) 290.07
MDL nummer MFCD00150014
InChI nøgle CVSUAFOWIXUYQA-UHFFFAOYSA-M
Synonym Tillman's reagent hydrate
PubChem CID 23696612
SMIL [Na+].[O-]C1=CC=C(C=C1)N=C1C=C(Cl)C(=O)C(Cl)=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2, 6-Dichloroindophenol, sodium salt hydrate
Infrarødt spektrum Autentisk
Tab ved tørring 14% maks. (1 g, 120 °C)
Emballage Glasflaske
Egnethed For bestemmelse af ascorbinsyre: Består testen
Analyseprocentområde 98+%
Farve Mørkegrøn
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: opløselig. Andre opløseligheder: frit opløselige i alkohol
Mængde 10 g
Fysisk form Pulver
IUPAC navn natrium-4-[(3,5-dichlor-4-oxocyclohexa-2,5-dien-1-yliden)amino]benzen-1-olat
Formel vægt 290.07
Procent renhed ≥98%