Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2, 6-Dichloroindophenol, sodium salt hydrate |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Tab ved tørring | 14% maks. (1 g, 120 °C) |
| Emballage | Glasflaske |
| Egnethed | For bestemmelse af ascorbinsyre: Består testen |
| Analyseprocentområde | 98+% |
| Farve | Mørkegrøn |
| Opløselighedsinformation | Opløselighed i vand: opløselig. Andre opløseligheder: frit opløselige i alkohol |
| Mængde | 1 g |
| Fysisk form | Pulver |
| Vis mere |