Få mere at vide
2,6-Dichlorindophenol Natriumsaltdihydrat, TRC
Artikelnummer. 17943415
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
17943415 1 g
1 options
Artikelnummer. 17943415 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD4359081G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,6-Dichloroindophenol Sodium Salt Dihydrate
CAS 1082681-24-0
Molekylær formel C12H6Cl2NNaO2 . 2[H2O]
Mængde 1 g
Synonym [p-[(3,5-Dichloro-4-oxo-2,5-cyclohexadien-1-ylidene)amino]phenoxy]- (7CI), 2,6-
InChI formel InChI=1S/C12H7Cl2NO2.Na.H2O/c13-10-5-8(6-11(14)12(10)17)15-7-1-3-9(16)4-2-7;;/h1-6,16H;;1H2
SMIL [Na].O=C1C(Cl)=CC(=NC2=CC=C(O)C=C2)C=C1Cl.O
IUPAC navn 2,6-diclor-4-((4-hydroxyphenyl)imino)cyclohexa-2,5-dien-1-one, natriumsalthydrat
Molekylvægt (g/mol) 326.12
Formel vægt 324.99