missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

2,6-Dichlorohexanoic Acid, TRC

Artikelnummer. 30372033
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
250 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30372033 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30372033 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD433425250MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 2,6-Dichlorohexanoic Acid
CAS 5077-75-8
Molekylær formel C6H10Cl2O2
Mængde 250 mg
InChI formel InChI=1S/C6H10Cl2O2/c7-4-2-1-3-5(8)6(9)10/h5H,1-4H2,(H,9,10)
SMIL OC(=O)C(Cl)CCCCCl
IUPAC navn 2,6-dichlorohexanoic acid
Molekylvægt (g/mol) 185.05
Formel vægt 184.0058
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.