Få mere at vide
2,6-Dichlorodiphenylamin, Mikromol™
Artikelnummer. 17963726
Skift visning
Mængde:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17963726 25 mg
17921336 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17963726 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0006.150025
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
2,6-Dichlorodiphenylamin
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,6-Dichlorodiphenylamine
CAS 15307-93-4
Analyt- eller komponentnavne 2,6-Dichlorodiphenylamine
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C12 H9 Cl2 N
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym 2,6-Dichlorodiphenylamine, Benzenamine, 2,6-dichloro-N-phenyl-, Diphenylamine, 2,6-dichloro- (8CI), N-(2,6-Dichlorophenyl)aniline, N-Phenyl-2,6-dichloroaniline
InChI formel InChI=1S/C12H9Cl2N/c13-10-7-4-8-11(14)12(10)15-9-5-2-1-3-6-9/h1-8,15H
SMIL Clc1cccc(Cl)c1Nc2ccccc2
IUPAC navn 2,6-dichloro-N-phenylanilin
Molekylvægt (g/mol) 238.11
Mængde 25 mg
Formel vægt 237,0112 g/mol