Få mere at vide
2,6-Dichlorodiphenylamin, LoGiCal
Artikelnummer. 30457802
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30457802 10 mg
1 options
Artikelnummer. 30457802 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCFOR0006.15
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
LoGiCals certificerede referencematerialer som smarte, native løsninger og stabile isotop-mærkede løsninger, med ekspertdokumentation og support. Fra retsmedicinske til kliniske laboratorier – vælg LoGiCal for selvtillid, overholdelse og analytisk ekspertise.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,6-Dichlorodiphenylamine
CAS 15307-93-4
Analyt- eller komponentnavne 2,6-Dichlorodiphenylamine
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C12 H9 Cl2 N
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 2,6-Dichlorodiphenylamine, Benzenamine, 2,6-dichloro-N-phenyl-, Diphenylamine, 2,6-dichloro- (8CI), N-(2,6-Dichlorophenyl)aniline, N-Phenyl-2,6-dichloroaniline
InChI formel InChI=1S/C12H9Cl2N/c13-10-7-4-8-11(14)12(10)15-9-5-2-1-3-6-9/h1-8,15H
Løsningstype Fedt
SMIL Clc1cccc(Cl)c1Nc2ccccc2
IUPAC navn 2,6-dichloro-N-phenylanilin
Industry Type Klinisk testning
Molekylvægt (g/mol) 238.11
Mængde 10 mg
Formel vægt 237,0112 g/mol