Få mere at vide
2,6-Dichlorodiphenylamin, LoGiCal
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,6-Dichlorodiphenylamine |
| CAS | 15307-93-4 |
| Analyt- eller komponentnavne | 2,6-Dichlorodiphenylamine |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Molekylær formel | C12 H9 Cl2 N |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | 2,6-Dichlorodiphenylamine, Benzenamine, 2,6-dichloro-N-phenyl-, Diphenylamine, 2,6-dichloro- (8CI), N-(2,6-Dichlorophenyl)aniline, N-Phenyl-2,6-dichloroaniline |
| InChI formel | InChI=1S/C12H9Cl2N/c13-10-7-4-8-11(14)12(10)15-9-5-2-1-3-6-9/h1-8,15H |
| Løsningstype | Fedt |
| SMIL | Clc1cccc(Cl)c1Nc2ccccc2 |
| Vis mere |