Få mere at vide
2,6-Dichlorobiphenyl-2',3',4',5',6'-d5, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,6-Dichlorobiphenyl-2',3',4',5',6'-D5 |
| CAS | 1276197-38-6 |
| Molekylær formel | C12 D5 H3 Cl2 |
| Mængde | 0.01 g |
| Synonym | 2,6-Dichloro-1,1'-biphenyl-2',3',4',5',6'-d5, 2,6-Dichlorobiphenyl-2',3',4',5',6'-D5, PCB 10-d5, 2,6-DiCB-2',3',4',5',6'-d5 |
| InChI formel | InChI=1 S/C12H8Cl2/c13-10-7-4-8-11(14)12(10)9-5-2-1-3-6-9/h1-8 H/i1D,2 D,3 D,5 D,6 D |
| SMIL | [2 H]c1c([2 H])c([2 H])c(c([2 H])c1[2 H])c2c(Cl)cccc2Cl |
| IUPAC navn | 1,2,3,4,5-pentadeuterio-6-(2,6-dichlorophenyl)benzene |
| Molekylvægt (g/mol) | 228.1287 |
| Formel vægt | 227.0317 g/mol |
| Vis mere |