Få mere at vide
2,6-Dichlorobenzyl Bromide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,6-Dichlorobenzyl Bromide |
| CAS | 20443-98-5 |
| Molekylær formel | C7H5BrCl2 |
| Mængde | 5 g |
| Synonym | 2-(Bromomethyl)-1,3-dichlorobenzene, alpha-Bromo-2,6-dichloro-toluene, 1-Bromomethyl-2,6-dichlorobenzene, 2,6-Dichloro-alpha-bromotoluene, 2,6-Dichlorobenzyl Bromide, 2-(Bromomethyl)-1,3-dichlorobenzene, NSC 93898, alpha-Bromo-2,6-dichlorotoluene |
| InChI formel | InChI=1S/C7H5BrCl2/c8-4-5-6(9)2-1-3-7(5)10/h1-3H,4H2 |
| SMIL | Clc1cccc(Cl)c1CBr |
| IUPAC navn | 2-(bromomethyl)-1,3-dichlorobenzene |
| Molekylvægt (g/mol) | 239.92 |
| Formel vægt | 237.8952 |