Få mere at vide
2,6-dichlorbenzylalkohol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,6-Dichlorobenzyl Alcohol |
| CAS | 15258-73-8 |
| Mængde | 5 g |
| Molekylær formel | C7 H6 Cl2 O |
| Synonym | (2,6-Dichlorophenyl)methanol, Benzenemethanol, 2,6-dichloro-, Benzyl alcohol, 2,6-dichloro- (8CI), 2,6-Dichlorobenzenemethanol, 2,6-Dichlorobenzyl alcohol, NSC 215733, 2,4-Dichlorobenzyl Alcohol Imp. B (EP) |
| InChI formel | InChI=1S/C7H6Cl2O/c8-6-2-1-3-7(9)5(6)4-10/h1-3,10H,4H2 |
| SMIL | OCc1c(Cl)cccc1Cl |
| IUPAC navn | (2,6-dichlorophenyl)methanol |
| Molekylvægt (g/mol) | 177.028 |
| Formel vægt | 175.9796 |