Få mere at vide
2,6-Dichlorobenzothiazol, 97%
Artikelnummer. 11368325
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11368325 5 g 5g
11358325 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11368325 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L10256.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-11-2026
CAS: 3622-23-9 | C7H3Cl2NS | 204,068 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3622-23-9
Molekylær formel C7H3Cl2NS
Molekylvægt (g/mol) 204.068
MDL nummer MFCD00044101
InChI nøgle QDZGJGWDGLHVNK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,6-dichlorobenzothiazole, 2,6-dichlorobenzo d thiazole, benzothiazole, 2,6-dichloro, 2,6-dichloro-benzothiazole, 2,6-dichloro benzothiazole, pubchem17324, acmc-1adss, ksc490o9j
PubChem CID 77176
IUPAC navn 2,6-dichlor-1,3-benzothiazol
SMIL C1=CC2=C(C=C1Cl)SC(=N2)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,6-Dichlorobenzothiazole
Smeltepunkt 94 °C til 98 °C
Mængde 5 g
Beilstein 127749
Formel vægt 204.08
Procent renhed 97%