Få mere at vide
2,6-Dichlorobenzonitril, TRC
Artikelnummer. 30387808
Skift visning
Mængde:
100 g
250 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30387808 100 g
30369881 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30387808 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD431945100G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dichlobenil
CAS 1194-65-6
Molekylær formel C7 H3 Cl2 N
Mængde 100 g
Synonym 2,6-Dichlorobenzonitrile, 2,6-Dichlorocyanobenzene, Casoron, Casoron 133, Casoron 4G, Casoron CS, Casoron G, DBN, DBN (pesticide), Dichlobenil, H 133, NSC 521490, Nia 5996, Niagara 5996, Surfassol
InChI formel InChI=1S/C7H3Cl2N/c8-6-2-1-3-7(9)5(6)4-10/h1-3H
SMIL Clc1cccc(Cl)c1C#N
IUPAC navn 2,6-dichlorobenzonitril
Molekylvægt (g/mol) 172.01
Formel vægt 170.9643