Få mere at vide
2,6-Dichlorobenzonitril, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Dichlobenil |
| CAS | 1194-65-6 |
| Molekylær formel | C7 H3 Cl2 N |
| Mængde | 50 g |
| Synonym | 2,6-Dichlorobenzonitrile, 2,6-Dichlorocyanobenzene, Casoron, Casoron 133, Casoron 4G, Casoron CS, Casoron G, DBN, DBN (pesticide), Dichlobenil, H 133, NSC 521490, Nia 5996, Niagara 5996, Surfassol |
| InChI formel | InChI=1S/C7H3Cl2N/c8-6-2-1-3-7(9)5(6)4-10/h1-3H |
| SMIL | Clc1cccc(Cl)c1C#N |
| IUPAC navn | 2,6-dichlorobenzonitril |
| Molekylvægt (g/mol) | 172.01 |
| Formel vægt | 170.9643 |