Få mere at vide
2,6-Dichlorobenzonitrile, 98%
Artikelnummer. p-7022285
Mængde:
10 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
10g
25g
Artikelnummer. 11464060
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A14986.09
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 1194-65-6 | C7H3Cl2N | 172.008 g/mol
2,6-dichlorbenzonitril, hvori Q-amino-G-chlorbenzonitril anvendes som udgangsmateriale. Og det bruges til syntese af diclofenac natriumoxacillin og guanabenzacetat.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
2,6-dichlorbenzonitril, hvori Q-amino-G-chlorbenzonitril anvendes som udgangsmateriale. Og det bruges til syntese af diclofenac natriumoxacillin og guanabenzacetat.
Opløselighed Opløseligt i vand (0,018g
/L).
Bemærkninger
Hold beholderen tæt lukket. Opbevares væk fra oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1194-65-6
Molekylær formel C7H3Cl2N
Molekylvægt (g/mol) 172.008
MDL nummer MFCD00001781
InChI nøgle YOYAIZYFCNQIRF-UHFFFAOYSA-N
Synonym dichlobenil, dichlobanil, casoron, prefix d, benzonitrile, 2,6-dichloro, casaron, du-sprex, decabane, surfassol, casoron 133
PubChem CID 3031
ChEBI CHEBI:943
IUPAC navn 2,6-dichlorbenzonitril
SMIL C1=CC(=C(C(=C1)Cl)C#N)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,6-Dichlorobenzonitrile
Smeltepunkt 143°C to 147°C
Kogepunkt 270°C
Lugt Aromatic
Mængde 10 g
FN nummer UN3077
Beilstein 1909167
Merck Index 14,3042
Formel vægt 172.01
Procent renhed 98%