Få mere at vide
2,6-Dichlorobenzonitril, 98%
Beskrivelse
2,6-dichlorbenzonitril, hvori Q-amino-G-chlorbenzonitril anvendes som udgangsmateriale. Og det bruges til syntese af diclofenac natriumoxacillin og guanabenzacetat.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
2,6-dichlorbenzonitril, hvori Q-amino-G-chlorbenzonitril anvendes som udgangsmateriale. Og det bruges til syntese af diclofenac natriumoxacillin og guanabenzacetat.
Opløselighed Opløseligt i vand (0,018g
/L).
Bemærkninger
Hold beholderen tæt lukket. Opbevares væk fra oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,6-Dichlorobenzonitrile |
| Smeltepunkt | 143 °C til 147 °C |
| Kogepunkt | 270 °C |
| Lugt | Aromatisk |
| Mængde | 10 g |
| FN nummer | UN3077 |
| Beilstein | 1909167 |
| Merck Index | 14,3042 |
| Formel vægt | 172.01 |
| Procent renhed | 98% |