Få mere at vide
2,6-Dichlorobenzonitril, 98%
Artikelnummer. 11417207
Skift visning
Mængde:
10 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
10g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11417207 25 g 25g
11464060 10 g 10g
11427207 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11417207 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A14986.14
 Begrænset vare
På lager
CAS: 1194-65-6 | C7H3Cl2N | 172,008 g/mol
2,6-dichlorbenzonitril, hvori Q-amino-G-chlorbenzonitril anvendes som udgangsmateriale. Og det bruges til syntese af diclofenac natriumoxacillin og guanabenzacetat.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
2,6-dichlorbenzonitril, hvori Q-amino-G-chlorbenzonitril anvendes som udgangsmateriale. Og det bruges til syntese af diclofenac natriumoxacillin og guanabenzacetat.
Opløselighed Opløseligt i vand (0,018g
/L).
Bemærkninger
Hold beholderen tæt lukket. Opbevares væk fra oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1194-65-6
Molekylær formel C7H3Cl2N
Molekylvægt (g/mol) 172.008
MDL nummer MFCD00001781
InChI nøgle YOYAIZYFCNQIRF-UHFFFAOYSA-N
Synonym dichlobenil, dichlobanil, casoron, prefix d, benzonitrile, 2,6-dichloro, casaron, du-sprex, decabane, surfassol, casoron 133
PubChem CID 3031
ChEBI CHEBI:943
IUPAC navn 2,6-dichlorbenzonitril
SMIL C1=CC(=C(C(=C1)Cl)C#N)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,6-Dichlorobenzonitrile
Smeltepunkt 143°C to 147°C
Kogepunkt 270°C
Lugt Aromatic
Mængde 25 g
FN nummer UN3077
Beilstein 1909167
Merck Index 14,3042
Formel vægt 172.01
Procent renhed 98%
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2,6-Dichlorobenzonitrile
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
Faresætning
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Dichlobenil