Få mere at vide
2,6-Dichlorobenzoesyre, TRC
Artikelnummer. 30368918
Skift visning
Mængde:
10 g
Artikelnummer. Mængde
30368918 10 g
1 options
Artikelnummer. 30368918 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD43196010G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,6-Dichlorobenzoic acid
CAS 50-30-6
Molekylær formel C7 H4 Cl2 O2
Mængde 10 g
Synonym 2,6-Dichlorobenzoic acid, NSC 76599
InChI formel InChI=1S/C7H4Cl2O2/c8-4-2-1-3-5(9)6(4)7(10)11/h1-3H,(H,10,11)
SMIL OC(=O)c1c(Cl)cccc1Cl
IUPAC navn 2,6-dichlorobenzoesyre
Molekylvægt (g/mol) 191.01
Formel vægt 189.9588