Få mere at vide
2,6-Dichlorobenzenesulfonyl chloride, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11437497
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11437497 1 g 1g
11447497 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11437497 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A15615.03
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
Applications
2,6-Dichlorobenzenesulfonyl chloride is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff.
Solubility
Reacts with water.
Notes
Moisture sensitive. Store in cool dry place in tightly closed container. Store under dry inert gas. Keep away from water/moisture.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6579-54-0
Molekylær formel C6H3Cl3O2S
Molekylvægt (g/mol) 245.498
MDL nummer MFCD00052311
InChI nøgle WGGKQIKICKLWGN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,6-dichlorobenzene-1-sulfonyl chloride, 2,6-dichlorobenzenesulfonylchloride, 2,6-dichlorophenylsulfonyl chloride, 2,6-dichlorobenzenesulphonyl chloride, unii-8523kf52zn, benzenesulfonyl chloride, 2,6-dichloro, 2,6-dichloro-benzenesulfonyl chloride, 2,6-dichlorobenzene sulfonyl chloride, pubchem5117, acmc-209ns8
PubChem CID 522183
IUPAC navn 2,6-dichlorbenzensulfonylchlorid
SMIL C1=CC(=C(C(=C1)Cl)S(=O)(=O)Cl)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,6-Dichlorobenzenesulfonyl chloride
Smeltepunkt 51°C to 55°C
Flammepunkt >110°C (230°F)
Mængde 1 g
FN nummer UN3261
Beilstein 1531023
Følsomhed Moisture sensitive
Opløselighedsinformation Reacts with water.
Formel vægt 245.51
Procent renhed 97%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2,6-Dichlorobenzenesulfonyl chloride
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.