Få mere at vide
2,6-Dichlorobenzeneboronic acid, 95%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11486870
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11486870 1 g 1g
15439109 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11486870 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L19816.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
CAS: 73852-17-2 | Molecular Formula: C6H5BCl2O2 | Molecular Weight: 190.81 g/mol
Reagens brugt til palladium-katalyserede stille og suzuki-miyaura krydskoblinger, palladium (pd)-katalyserede reaktioner. Reagens brugt til fremstilling af almindelige byggesten til lægemidler og agrokemikalier.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Reagens brugt til palladium-katalyserede stille og suzuki-miyaura krydskoblinger, palladium (pd)-katalyserede reaktioner. Reagens brugt til fremstilling af almindelige byggesten til lægemidler og agrokemikalier.
Opløselighed Uopløseligt i vand
.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 73852-17-2
Molekylær formel C6H5BCl2O2
Molekylvægt (g/mol) 190.81
MDL nummer MFCD00064869
InChI nøgle CXDPUSMFYPQXCV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,6-dichlorobenzeneboronic acid, 2,6-dichlorophenyl boronic acid, 2,6-dichlorophenylboronicacid, 2,6-dichlorophenyl boranediol, boronic acid, 2,6-dichlorophenyl, pubchem7938, acmc-1bc3m, ksc489k8l, 2,6-dichloro-phenylboronic acid
PubChem CID 2734332
IUPAC navn (2,6-dichlorphenyl)borsyre
SMIL OB(O)C1=C(Cl)C=CC=C1Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,6-Dichlorobenzeneboronic acid
Smeltepunkt 151°C to 152°C
Mængde 1 g
Beilstein 4802506
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 190.82
Procent renhed 95%