Få mere at vide
2,6-Dichlorobenzeneacetic Acid 1-Methylethyl Ester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,6-Dichlorobenzeneacetic Acid 1-Methylethyl Ester |
| CAS | 1470584-30-5 |
| Molekylær formel | C11H12Cl2O2 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | Isopropyl 2,6-Dichlorophenylacetate |
| InChI formel | InChI=1S/C11H12Cl2O2/c1-7(2)15-11(14)6-8-9(12)4-3-5-10(8)13/h3-5,7H,6H2,1-2H3 |
| SMIL | CC(C)OC(=O)Cc1c(Cl)cccc1Cl |
| IUPAC navn | propan-2-yl 2-(2,6-dichlorophenyl)acetate |
| Molekylvægt (g/mol) | 247.12 |
| Formel vægt | 246.0214 |