Få mere at vide
2,6-dichlorbenzen-1-sulfonylchlorid,≥ 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10581123
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
25 g
Pakningsstørrelse:
10g
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10581123 1 g 1g
10059551 10 g 10g
10367404 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10581123 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. TL00344DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-11-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 6579-54-0
Molekylær formel C6H3Cl3O2S
Molekylvægt (g/mol) 245.498
MDL nummer MFCD00052311
InChI nøgle WGGKQIKICKLWGN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,6-dichlorobenzene-1-sulfonyl chloride, 2,6-dichlorobenzenesulfonylchloride, 2,6-dichlorophenylsulfonyl chloride, 2,6-dichlorobenzenesulphonyl chloride, unii-8523kf52zn, benzenesulfonyl chloride, 2,6-dichloro, 2,6-dichloro-benzenesulfonyl chloride, 2,6-dichlorobenzene sulfonyl chloride, pubchem5117, acmc-209ns8
PubChem CID 522183
IUPAC navn 2,6-dichlorbenzensulfonylchlorid
SMIL C1=CC(=C(C(=C1)Cl)S(=O)(=O)Cl)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2, 6-Dichlorobenzene-1-sulfonyl chloride
CAS min % 95.0
Analyseprocentområde 95%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Lineær formel Cl2C6H3SO2Cl
Mængde 1 g
Formel vægt 245.51
Procent renhed 95%