Få mere at vide
2,6-Dichlorobenzamide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,6-Dichlorobenzamide |
| CAS | 2008-58-4 |
| Molekylær formel | C7 H5 Cl2 N O |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | 2,6-Dichlorobenzamide, 2,6-BAM, BAM, NSC 53137, M-01 |
| InChI formel | InChI=1S/C7H5Cl2NO/c8-4-2-1-3-5(9)6(4)7(10)11/h1-3H,(H2,10,11) |
| SMIL | NC(=O)c1c(Cl)cccc1Cl |
| IUPAC navn | 2,6-dichlorobenzamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 190.03 |
| Formel vægt | 188.9748 |