Få mere at vide
2,6-Dichlorobenzaldoxim, 97%
Artikelnummer. 11484060
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11484060 5 g 5g
11470143 25 g 25g
11480143 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11484060 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A11351.06
 Begrænset vare
På lager
CAS: 25185-95-9 | C7H5Cl2NO | 190,02 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 25185-95-9
Molekylær formel C7H5Cl2NO
Molekylvægt (g/mol) 190.02
MDL nummer MFCD00013938
InChI nøgle YBSXDWIAUZOFFV-ONNFQVAWSA-N
Synonym 2,6-dichlorobenzaldoxime, 2,6-dichlorobenzaldehyde oxime, 2,6-dichlorobenzaloxime, 2,6-dichloro benzyloxime, z-2,6-dichlorobenzaldehyde oxime, 2,6-dichlorophenyl hydroxyimino methane, z-n-2,6-dichlorophenyl methylidene hydroxylamine, z-2,6-dichlorobenzaldehydeoxime, e-n-2,6-dichlorophenyl methylidene hydroxylamine, e-2,6-dichlorobenzaldehyde oxime
PubChem CID 9581041
IUPAC navn (NE)-N-[(2,6-dichlorphenyl)methyliden]hydroxylamin
SMIL O\N=C\C1=C(Cl)C=CC=C1Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,6-Dichlorobenzaldoxime
Smeltepunkt 147 °C til 151 °C
Mængde 5 g
Beilstein 2046662
Formel vægt 190.03
Procent renhed 97%